Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −10...+250 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rot, Total, 6 ±1 mm
Artikelnr. SCNL1011253
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Thermometer in Stabausführung mit roter Füllung sind zur allgemeinen Verwendung geeignet.
- Permanente Graduierung und Beschriftung
- Mit Öse
- Kapillarendurchmesser: 6 ±1 mm
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Verpackung:
Spezifikationen
- Ø:6 ±1 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform
- Länge:300 mm
- Seq:16
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−10...+250 °C