Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −20...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rot, 76 mm, 6 ±1 mm
Catalog # SCNL1011343
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Thermometer in Stabausführung mit roter Füllung sind zur allgemeinen Verwendung geeignet.
- Permanente Graduierung und Beschriftung
- Mit Öse
- Kapillarendurchmesser: 6 ±1 mm
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Specifications
- Ø:6 ±1 mm
- Eintauch-Tiefe:76 mm
- Bezeichnung:Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform
- Länge:300 mm
- Seq:07
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−20...+150 °C