AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer | Avantor
Präzisionsthermometer
Stabtyp, mit weißer Rückseite, runde Kapillarform, −50...+50 °C, 1,0 °C, 305 mm, Toloul, Total, 6 ±1 mm
Artikelnr. SCNL1032403
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisionsthermometer
Artikelnr. SCNL1032403
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisionsthermometer
Präzisionsthermometer
Stabtyp, mit weißer Rückseite, runde Kapillarform, −50...+50 °C, 1,0 °C, 305 mm, Toloul, Total, 6 ±1 mm
Preis
39,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisionsthermometer eignen sich zur offiziellen Zertifizierung.
  • Komplett eintauchbar
  • Weiße Rückseite oder farblose, prismatische Kapillarenform
  • Füllung mit Toluol oder Alkohol
  • Stabilisierung des Thermometernullpunkts durch molekularkonstante, künstliche Alterung
Geschlossene oder Stabthermometer; die Stabthermometer sind säure- und basenbeständig. Diese Thermometer eignen sich für Anwendungen in Wissenschaft und Forschung.
Gemäß DIN 12778.
Bis zum 10. Oktober 2017 dürfen Quecksilberthermometer noch verwendet werden, solange sie ausschließlich für Tests nach Standards verwendet werden, für die die Nutzung von Quecksilberthermometern erforderlich ist.
Zertifizierung: Entspricht DIN 12778.
Bestellinformation: Erhältlich mit Werkszertifikat oder mit DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Verpackung:
Spezifikationen
  • Ø:
    6 ±1 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    Stabtyp, mit weißer Rückseite, runde Kapillarform
  • Länge:
    305 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Toloul
  • Messbereich:
    −50...+50 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.