AuftragsverfolgungKontakt
Allzweckthermometer | Avantor
Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −35...+50 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rot, 76 mm, 6 ±1 mm
Artikelnr. SCNL1011303
Anbieter:   Ludwig Schneider
Allzweckthermometer
Artikelnr. SCNL1011303
Anbieter:  Ludwig Schneider
Allzweckthermometer
Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −35...+50 °C, 1,0 °C, 300 mm, Rot, 76 mm, 6 ±1 mm
Preis
11,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer in Stabausführung mit roter Füllung sind zur allgemeinen Verwendung geeignet.
  • Permanente Graduierung und Beschriftung
  • Mit Öse
  • Kapillarendurchmesser: 6 ±1 mm
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Verpackung:
Spezifikationen
  • Ø:
    6 ±1 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    76 mm
  • Bezeichnung:
    Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rot
  • Messbereich:
    −35...+50 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.