Hydrometer aus Kunststoff
, 30 - 45 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Catalog # SCNL3003045
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Hochwertige Hydrometer aus Polycarbonat für %mas/°Brix-Messungen.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
Certifications:
Ordering information: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
Packaging: In quadratischer Kunststoffhülle mit individueller Seriennummer.
Specifications
- Länge:250 mm
- Seq:03
- Teilung:0,2 %mas/°B
- Messbereich:30 - 45 %mas/°B
- Cat. No.:SCNL3003045
- Referenztemperatur:20 °C