Hydrometer aus Kunststoff
, 45 - 60 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Artikelnr. SCNL3004560
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Hochwertige Hydrometer aus Polycarbonat für %mas/°Brix-Messungen.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
:
: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
: In quadratischer Kunststoffhülle mit individueller Seriennummer.
Spezifikationen
- Länge:250 mm
- Seq:04
- Teilung:0,2 %mas/°B
- Messbereich:45 - 60 %mas/°B
- Cat. No.:SCNL3004560
- Referenztemperatur:20 °C