AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer aus Kunststoff | Avantor
Hydrometer aus Kunststoff
, 0 - 15 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Artikelnr. SCNL3000015
Anbieter:   Ludwig Schneider
Hydrometer aus Kunststoff
Artikelnr. SCNL3000015
Anbieter:  Ludwig Schneider
Hydrometer aus Kunststoff
Hydrometer aus Kunststoff
, 0 - 15 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Preis
99,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hochwertige Hydrometer aus Polycarbonat für %mas/°Brix-Messungen.
  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
Zertifizierung:
Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
Verpackung: In quadratischer Kunststoffhülle mit individueller Seriennummer.
Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,2 %mas/°B
  • Messbereich:
    0 - 15 %mas/°B
  • Cat. No.:
    SCNL3000015
  • Referenztemperatur:
    20 °C