AuftragsverfolgungKontakt
Polycarbonat-Hydrometer | Avantor
Polycarbonat-Hydrometer
, 1,400 - 1,620 g/cm³, 300 mm
Artikelnr. SCNL3001620
Anbieter:   Ludwig Schneider
Polycarbonat-Hydrometer
Artikelnr. SCNL3001620
Anbieter:  Ludwig Schneider
Polycarbonat-Hydrometer
Polycarbonat-Hydrometer
, 1,400 - 1,620 g/cm³, 300 mm
Preis
99,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Messgeräte sind für Lebensmittel geeignet, ohne dass die Gefahr eines Glasbruchs besteht.
  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und HOHE Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
Zertifizierung:
Bestellinformation: Erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Verpackung: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Messbereich:
    1,400 - 1,620 g/cm³