AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer aus Kunststoff
Hydrometer aus Kunststoff
, 15 - 30 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Artikelnr. SCNL3001530
Anbieter:   Ludwig Schneider
Hydrometer aus Kunststoff
Artikelnr. SCNL3001530
Anbieter:  Ludwig Schneider
Hydrometer aus Kunststoff
Hydrometer aus Kunststoff
, 15 - 30 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Preis
99,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hochwertige Hydrometer aus Polycarbonat für %mas/°Brix-Messungen.
  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
Certifications:
Ordering information: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
Packaging: In quadratischer Kunststoffhülle mit individueller Seriennummer.
Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,2 %mas/°B
  • Messbereich:
    15 - 30 %mas/°B
  • Cat. No.:
    SCNL3001530
  • Referenztemperatur:
    20 °C