Präzisionsthermometer
, −100...+50 °C, 1,0 °C, 530 mm, Rot, Total
Artikelnr. SCNL64336
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Präzisionsthermometer, rund, weiße Rückseite, Kapillarenform, rote Füllung, Stabausführung.
- Mit dauerhafter Graduierung und Beschriftung
- Mit Seriennummer und Zertifikat (Konformität und Genauigkeit)
:
:
:
: Einzeln verpackt in quadratische Kunststoffhülsen.
Spezifikationen
- Eintauch-Tiefe:Total
- Länge:530 mm
- Seq:02
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−100...+50 °C