AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
, −20...+150 °C, 1,0 °C, 380 mm, Rot, Total
Artikelnr. SCNL64340
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisionsthermometer
Artikelnr. SCNL64340
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisionsthermometer
Präzisionsthermometer
, −20...+150 °C, 1,0 °C, 380 mm, Rot, Total
Preis
29,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Präzisionsthermometer, rund, weiße Rückseite, Kapillarenform, rote Füllung, Stabausführung.
  • Mit dauerhafter Graduierung und Beschriftung
  • Mit Seriennummer und Zertifikat (Konformität und Genauigkeit)
 :
 :
 :
 : Einzeln verpackt in quadratische Kunststoffhülsen.
Spezifikationen
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Länge:
    380 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rot
  • Messbereich:
    −20...+150 °C