Präzisionsthermometer
, −20...+150 °C, 1,0 °C, 530 mm, Rot, Total
Catalog # SCNL64341
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Präzisionsthermometer, rund, weiße Rückseite, Kapillarenform, rote Füllung, Stabausführung.
- Mit dauerhafter Graduierung und Beschriftung
- Mit Seriennummer und Zertifikat (Konformität und Genauigkeit)
:
:
:
: Einzeln verpackt in quadratische Kunststoffhülsen.
Specifications
- Eintauch-Tiefe:Total
- Länge:530 mm
- Seq:07
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−20...+150 °C