Präzisionsthermometer
, −10...+250 °C, 1,0 °C, 580 mm, Rot, Total
SCNL64346
Präzisionsthermometer, rund, weiße Rückseite, Kapillarenform, rote Füllung, Stabausführung.
- Mit dauerhafter Graduierung und Beschriftung
- Mit Seriennummer und Zertifikat (Konformität und Genauigkeit)
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: Einzeln verpackt in quadratische Kunststoffhülsen.
- Eintauch-Tiefe:Total
- Länge:580 mm
- Seq:12
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−10...+250 °C