API-Präzisions-Hydrometer
, S558 HL-14, 69…81 °API, 0,1 °API, -18…+66 °C, 380 mm
Artikelnr. SCNL3122043S
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
API-Präzisions-Hydrometer mit blauem Füllthermometer.
Referenztemperatur: 15,5 °C
Fehlergrenze: ±0,1 °API
Zertifizierung: ASTM E2995-14.
Bestellinformation: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang:
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Spezifikationen
- Temperaturbereich:-18…+66 °C
- Länge:380 mm
- Seq:08
- Teilung:0,1 °API
- Modell:S558 HL-14
- Messbereich:69…81 °API