API-Präzisions-Hydrometer
, S553 HL-14, 19…31 °API, 0,1 °API, -18…+66 °C, 380 mm
Artikelnr. SCNL3122038S
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
API-Präzisions-Hydrometer mit blauem Füllthermometer.
Referenztemperatur: 15,5 °C
Fehlergrenze: ±0,1 °API
Zertifizierung: ASTM E2995-14.
Bestellinformation: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang:
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Spezifikationen
- Temperaturbereich:-18…+66 °C
- Länge:380 mm
- Seq:03
- Teilung:0,1 °API
- Modell:S553 HL-14
- Messbereich:19…31 °API
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.