AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Aräometer, ASTM E100 | Avantor
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
129 H-62, 1,200 - 1,250 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Artikelnr. SCNL3222015
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Artikelnr. SCNL3222015
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
Präzisions-Aräometer, ASTM E100
129 H-62, 1,200 - 1,250 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Preis
31,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
  • Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
  • Ohne Thermometer
  • Zur Kalibrierung geeignet
Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
Spezifikationen
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,001 sp/gr
  • Modell:
    129 H-62
  • Messbereich:
    1,200 - 1,250 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222015
  • Referenztemperatur:
    15,5 °C