Präzisions-Aräometer, ASTM E100
133 H-62, 1,400 - 1,450 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Catalog # SCNL3222019
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
- Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
- Ohne Thermometer
- Zur Kalibrierung geeignet
Ordering information: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Packaging: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
Specifications
- Länge:260 mm
- Seq:16
- Teilung:0,001 sp/gr
- Modell:133 H-62
- Messbereich:1,400 - 1,450 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222019
- Referenztemperatur:15,5 °C