Präzisions-Aräometer, ASTM E100
126 H-62, 1,050 - 1,100 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
SCNL3222012
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
- Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
- Ohne Thermometer
- Zur Kalibrierung geeignet
Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
- Länge:260 mm
- Seq:09
- Teilung:0,001 sp/gr
- Modell:126 H-62
- Messbereich:1,050 - 1,100 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222012
- Referenztemperatur:15,5 °C