Präzisions-Aräometer, ASTM E100
84 H-62, 0,750 - 0,800 sp/gr, 0,0005 sp/gr, 330 mm
Artikelnr. SCNL3222053
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach ASTM E100 sind zur Messung des spezifischen Gewichts oder der relativen Dichte vorgesehen.
- Bezugstemperatur: 15,5 °C (60/60 °F)
- Ohne Thermometer
- Zur Kalibrierung geeignet
Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: Einzeln in einer Vierkant-Kunststoffhülse verpackt.
Spezifikationen
- Länge:330 mm
- Seq:27
- Teilung:0,0005 sp/gr
- Modell:84 H-62
- Messbereich:0,750 - 0,800 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222053
- Referenztemperatur:15,5 °C