AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer
S500 HL-14, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Catalog # SCNL3222111S
Supplier:   Ludwig Schneider
Dichte-Aräometer
Catalog # SCNL3222111S
Supplier:  Ludwig Schneider
Dichte-Aräometer
Dichte-Aräometer
S500 HL-14, 0,600 - 0,650 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Price
88,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
  • Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
Certifications: ASTM E2995-14
Ordering information: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Packaging: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Specifications
  • Temperaturbereich:
    −20...+65 °C in 1 °C
  • Länge:
    380 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Modell:
    S500 HL-14
  • Messbereich:
    0,600 - 0,650 g/ml
  • Cat. No.:
    SCNL3222111S
  • Referenztemperatur:
    15 °C