AuftragsverfolgungKontakt
Pflegecreme, Lindesa® | Avantor
Pflegecreme, Lindesa®
Pflegecreme, Lindesa®, 50 ml Tube
Artikelnr. FAWE13640-010
Anbieter:   FAWECO HAUTSCHUTZ
Pflegecreme, Lindesa®
Artikelnr. FAWE13640-010
Anbieter:  FAWECO HAUTSCHUTZ
Pflegecreme, Lindesa®
Pflegecreme, Lindesa®
Pflegecreme, Lindesa®, 50 ml Tube
Preis
9,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs, zur Pflege der Haut bei geringen Belastungen, eignet sich auch zur Pflege nach der Arbeit.
  • Schwach fettend, schnell einziehend
  • Vermittelt der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit durch spezielle Pflegesubstanzen
  • Das Tastgefühl wird nicht beeinträchtigt
  • Emulsionstyp: O/W, pH-Wert-neutral, silikonfrei, parfümiert
Die Creme stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, glättet und pflegt, ohne nachhaltig zu fetten.
Caution: *Das/die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pflegecreme, Lindesa®, 50 ml Tube
  • Seq:
    01