Einsätze
E 142 Einsatz für verschiedene Instrumente, mit 2 Klappgriffen ausgestattet, 1 mm Draht, 5 mm Maschenweite, 5 mm Rahmen (255×480×55 mm), PG 8581, PG 8591, 225×480×55 mm
Artikelnr. MIEL3830300
Anbieter: MIELE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:E 142 Einsatz für verschiedene Instrumente, mit 2 Klappgriffen ausgestattet, 1 mm Draht, 5 mm Maschenweite, 5 mm Rahmen (255×480×55 mm)
- Seq:6
- B×T×H:225×480×55 mm
- Für:PG 8581, PG 8591
- Cat. No.:MIEL3830300
- Anschlüsse:1× Kaltwasser (CW):
1× Kaltwasser für Dampfkondensor;
1× demineralisiertes Wasser (AD);
1× Heißwasser (HW);
1 Anschluss für Ablaufschlauch - Dispenser:184 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger;
1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel - Heizung:5.4 kW