Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Parafree-Edelstahl-Einbettformen

Parafree-Metall-Einbettformen, 30×25 mm
Catalog # LEIH39LC-700-4
Supplier:   LEICA HISTOLOGY
Parafree-Edelstahl-Einbettformen
Catalog # LEIH39LC-700-4
Supplier:  LEICA HISTOLOGY
Parafree-Edelstahl-Einbettformen
Parafree-Edelstahl-Einbettformen

Parafree-Metall-Einbettformen, 30×25 mm

Price
56,60 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents

Parafree-Edelstahl-Einbettformen bieten höhere Wände als andere Einbettformen auf dem Markt und verhindern so den Aufbau überschüssigen Paraffins um den Block herum. Das einzigartige Design erzeugt Paraffinblöcke, bei denen vor dem Schneiden 80 % weniger abgeschabt werden muss.

  • Die präzisen Ecken der Form erleichtern das sofortige Erstellen von Bändern
Specifications
  • Bezeichnung:
    Parafree-Metall-Einbettformen
  • Abmessungen:
    30×25 mm
  • Seq:
    04