AuftragsverfolgungKontakt
Okulare | Avantor
Okulare
Weitfeldokular mit Diamantanalysator, 10× (23 mm)
Artikelnr. MOTI1101001403371
Anbieter:   MOTIC
Okulare
Artikelnr. MOTI1101001403371
Anbieter:  MOTIC
Okulare
Okulare
Weitfeldokular mit Diamantanalysator, 10× (23 mm)
Preis
134,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10× (23 mm)
  • Bezeichnung:
    Weitfeldokular mit Diamantanalysator
  • Seq:
    103