RAT GENORM-KIT 6 SYBRGREEN DETECTION 1 * 1 ST
Artikelnr. GE-SY-6-RA
Lieferant: PRIMERDESIGN
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Petrischalen, PS
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf® Protein LoBind® Microcentrifuge Tubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Lieferant: Biotium
VWR®, Kryoboxen, Karton, 133×133 mm
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF