IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten, einschl. Temperaturverteilungsmessung für einen frei wählbaren Temperatur- und Feuch tewert. 27 Messpunkte nach DIN 12 880: 2007-05, PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Validierung (HPP- u 1 * 1 ST
MEMMD00136ICH260L
: MEMMERT
Frequently Bought Together