FDA-konforme Software AtmoCONTROL FDA-Edition. Erfüllt die Anforderungen für den Gebrauch von elektronisch gespeicherten Datensätzen und elektronischen Signaturen, die in der Richtlinie 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA) festge 1 * 1 ST
Artikelnr. MEMMFDAQ1UF160PLUS
Lieferant: MEMMERT
Frequently Bought Together