ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 5-Gas, CO2/CO/NO/NO2, Pumpe, Akku 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmon 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B800245020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 5-Gas, CO2/CO/NO/NO2, Pumpe, Akku 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmon 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B800245020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together