ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 4-Gas PID/O2/UEG/CO, Pumpe Akku 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, inklusive Tragekoffer Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sau 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C12E0021
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 4-Gas PID/O2/UEG/CO, Pumpe Akku 4-Gas-Detektor als Pumpengerät, inklusive Tragekoffer Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sau 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C12E0021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together