Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, individually wrapped, 66 mm, Klar, Rot, 39,3/44,2 mm, sterile
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
- Ausführung:sterile
- Kapazität:60 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Sample container, individually wrapped
- Höhe:66 mm
- Seq:03
- Verschluss-Farbe:Rot
- Ø oben/ Ø unten:39,3/44,2 mm