FEUCHTESTANDARD 75%RF MIT SCS CERT. 1 * 5 Ampull
Artikelnr. ROTREA75-SCS
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
FEUCHTESTANDARD 75%RF MIT SCS CERT. 1 * 5 Ampull
Artikelnr. ROTREA75-SCS
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Feuchtestandards
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
pH Pufferlösungen, DuraCal
Lieferant: HAMILTON BONADUZ