FEUCHTESTANDARD 11,3%RF MIT SCS CERT. 1 * 5 Ampull
Artikelnr. ROTREA11-SCS
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
FEUCHTESTANDARD 11,3%RF MIT SCS CERT. 1 * 5 Ampull
Artikelnr. ROTREA11-SCS
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Frequently Bought Together
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Feuchtestandards
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Lieferant: Hach