AirControl Life CO2 Methode - NDIR Display - LCD Große CO2-Anzeige, RH und Temperatur Messwertaufnahme - Luftdruchfluss durch das Gehäuse (50 ~200 ml/min) CO2 Spezifikation: Messbereich 0-3,000 ppm display Anzeigeauflösung 1ppm at 0~1,000ppm 5ppm a 1 * 1 ST
Artikelnr. DSTM5020-0105
Lieferant: DOSTMANN ELECTRONIC
Frequently Bought Together