AuftragsverfolgungKontakt
Spray guns | Avantor
Spray guns
Spray gun, natural, with 6,35 mm FNPT connection
Artikelnr. ENTE421-32-11
Anbieter:   ENTEGRIS
Spray guns
Artikelnr. ENTE421-32-11
Anbieter:  ENTEGRIS
Spray guns
Spray gun, natural, with 6,35 mm FNPT connection
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of high purity PFA and PTFE (all wetted parts).
  • With 4,8 mm orifice and 6,35 and 12,7 mm FNPT inlet connections
  • Max. pressure 5,52 bar
  • Coloured caps enable visual chemical differentiation at a glance
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Spray gun, natural, with 6,35 mm FNPT connection
  • Seq:
    01