Multiparameter-Messgeräte, tragbar, 3320
Multi 3320: Dieses fortschrittliche Messgerät verfügt über zwei Eingänge zur gleichzeitigen Messung von pH und Leitfähigkeit oder pH und gelöstem Sauerstoff. Es eignet sich perfekt für Messungen in Grund- und Oberflächenwasser, Aquakulturen und Abwasser.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zur Anzeige von zwei Messungen gleichzeitig
- Robustes und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- Speicher mit Datenprotokollierung zwischen 1 s und 60 min
- Alle Einträge sind GLP-konform mit Uhrzeit, Datum und wählbarer ID-Nummer
- Wasserdichte USB-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle und einfache Datenübertragung
pH/Cond 3320: Dieses tragbare Messgerät verfügt über zwei Eingänge für die gleichzeitige Messung von Leitfähigkeit und pH oder ISE oder ORP. Es ist ideal geeignet für nahezu jede Anwendung in der Prozesschemie, Life Science, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie (Messung von pH und Leitfähigkeit nach Pharmakopöe-Standards).
This advanced meter features two inputs for the simultaneous measurement of pH and conductivity, or pH and dissolved oxygen. It is perfect for measurements in ground and surface water, aquacultures and waste water.
: Einzelne Messgeräte (ohne Sensoren) werden mit Bedienungsanleitung, CD-ROM, Batterien und USB-Kabel geliefert. Die Messgeräte sind auch in Sets inklusive Sensoren und Zubehör erhältlich.
- Bezeichnung:pH/Cond 3320, Messgerät ohne Sensor, inkl. Bedienungsanleitung, CD-ROM, Batterien und Kabel
- Sauerstoff - Sättigung:-
- Konformität:IP 67
- DO Konzentration:-
- ISE Einheiten:mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %
- Gewicht:0,4 kg
- pH - Bereich:−2,000 bis 19,999
- Referenztemperatur Leitfähigkeit:20/25 °C
- Cat. No.:665-0313
- Leitfähigkeitsbereich:0.000 µS/cm bis 1000 mS/cm
- Anschlüsse:Mini-USB
- TDS - Bereich:0 bis 199,9 g/l
- Modell:pH/Cond 3320
- mV - Bereich:±2,500
- Kapazität Datenprotokollierung:5000 Datensätze (automatisch); 200 Datensätze (manuell)
- B×T×H:80×55×180 mm
- Datenprotokollierung - Logfunktion:Manuell/zeitgesteuert
- Stromversorgung:4×1,5 V AA Batterien, 4×1,2 V NiMH Akku oder USB
- ISE Bereich:0,000...999999
- Salinität - Bereich:0,0 - 70,0 ppt
- Display:Grafische LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet