AuftragsverfolgungKontakt
Rückschlagventile | Avantor
Rückschlagventile
Non return valve with black printed directional arrow, 6 - 8 mm ID
Artikelnr. BURK8714-1006
Anbieter:   BURKLE
Rückschlagventile
Artikelnr. BURK8714-1006
Anbieter:  BURKLE
Rückschlagventile
Rückschlagventile
Non return valve with black printed directional arrow, 6 - 8 mm ID
Preis
3,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar. PP, durchscheinend.
  • Druckbelastbar max. 4 bar
  • Betriebstemperatur bis +40 °C
  • Mit PP-Ventilkugel
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Non return valve with black printed directional arrow
  • Seq:
    02
  • Schlauchgröße:
    6 - 8 mm ID