Messgerät ALMEMO 2470 Universalmessgerät Set 2 Almemomesseingänge - je 4 Kanäle, 24 bit A/D-Wandler - max. Wandlungsrate 10M/s, EE-PROM Speicher: 100.000MW, alle ALMEMOmessbereiche anschliessbar, Versorgung: 3 x NiMH-Akku Typ AA inkl. Ladeschaltung - 1 * 1 ST
Artikelnr. SNSTMA24702SKN
Lieferant: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together