Induktiver Sensor IGFW 010 GSP Tropen-Serie, walzölbeständig 120°C Ausführung: DC PNP, M30x1,5 Abmessung: Gewindelänge 68 mm, Sensorlänge komplett 106 mm Nennschaltabstand mm: 10 bündig Betriebsspannung V: 10…55 DC Schaltstrom mA: <400 Stoßstrom mA: 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP30628
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together