Ladefarbstoff
Ladepuffer, blau (5× 1 ml), 5× 1 ml, 1 KIT
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
These DNA loading dyes are used to load DNA samples to agarose or SDS DNA gels for gel electrophoresis.
Suitable for TAE, TBE, SB and LB electrophoresis buffers.
Zertifizierung: EC Regulation No. 1907/2006 (REACH).
Verpackung: Each kit contains 5×1 ml.
Achtung! Bitte beachten: Store at –20 °C for in vitro use only.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummersds_VWRC733-2574 sds_VWRC733-2575
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
TDS 5x Loading Buffer Blue.pdf TDS 5x Loading Buffer Orange.pdf TDS 5x Loading Buffer Red.pdf
Technisches Datenblatt
VWR® Products for Electrophoresis
Produktliteratur
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:Ladepuffer, blau (5× 1 ml)
- Pk Info:5× 1 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.