AuftragsverfolgungKontakt
Ladefarbstoff | Avantor
Ladefarbstoff
Ladepuffer, orange (5× 1 ml), 5× 1 ml, 1 KIT
Artikelnr. 733-2576
Anbieter:   VWR Chemicals
Ladefarbstoff
Artikelnr. 733-2576
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Ladefarbstoff
Ladefarbstoff
Ladepuffer, orange (5× 1 ml), 5× 1 ml, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
42,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
These DNA loading dyes are used to load DNA samples to agarose or SDS DNA gels for gel electrophoresis.
Suitable for TAE, TBE, SB and LB electrophoresis buffers.
Zertifizierung: EC Regulation No. 1907/2006 (REACH).
Verpackung: Each kit contains 5×1 ml.
Achtung! Bitte beachten: Store at –20 °C for in vitro use only.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Ladepuffer, orange (5× 1 ml)
  • Pk Info:
    5× 1 ml
Spezifikationen