AuftragsverfolgungKontakt
Probenauswurfstäbe | Avantor
Probenauswurfstäbe
Probenauswurfstange, Edelstahl 316L, 700 mm
Artikelnr. SAMP8570A-700
Anbieter:   Sampling Systems
Probenauswurfstäbe
Artikelnr. SAMP8570A-700
Anbieter:  Sampling Systems
Probenauswurfstäbe
Probenauswurfstäbe
Probenauswurfstange, Edelstahl 316L, 700 mm
Preis
234,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Probenauswurfstäbe sind zum leichteren Entnehmen von Proben konzipiert.
  • Ein nützliches Werkzeug zum Entnehmen von Proben
  • Wählen Sie einen Stab, der länger ist als der verwendete Probenehmer
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der Probenauswurfstab ist ein praktisches Werkzeug zum Entnehmen von schwer zu entnehmenden Proben, die in einem Probenehmer gesammelt wurden. Drücken Sie den Stab einfach in den Probenschaft, um das Material auszuwerfen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Probenauswurfstange
  • Länge:
    700 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    01