AuftragsverfolgungKontakt
Propidiumiodid | Avantor
Propidiumiodid
500 Tests
Artikelnr. 13-6990-T500
Anbieter:   Tonbo Biosciences
Propidiumiodid
Artikelnr. 13-6990-T500
Anbieter:  Tonbo Biosciences
CAS Nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid
Propidiumiodid
500 Tests
CAS Nummer:  25535-16-4
Preis
65,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 Tests
Product Details & Documents
Propidium Iodide (PI) is a membrane-impermeant DNA binding dye that cannot penetrate viable cells. PI rapidly enters cells with compromised membranes and intercalates between base pairs allowing exclusion of non-viable cells from analysis of flow cytometry data. PI has a broad emission spectrum from 535-617 nm and can be detected in either FL2 or FL3 detectors. When used with Annexin V FITC, it is recommended to analyze PI in FL2.
  • Formulation: 10 mM NaH₂PO₄, 150 mM NaCl, 0,09% NaN₃, pH 7,2
Synonyme:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • CAS Nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011921
  • Molekulargewicht:668.4 g/mol
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 Tests
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.