AuftragsverfolgungKontakt
Fractionating columns, plain, Quickfit® | Avantor
Fractionating columns, plain, Quickfit®
250 mm, 365 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Artikelnr. 201-3033
Anbieter:   SciLabware
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Artikelnr. 201-3033
Anbieter:  SciLabware
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Fractionating columns, plain, Quickfit®
250 mm, 365 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Preis
37,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ground glass joints for dependable performance. Designed for use with various types of column packing e.g. Raschig rings or Fenske helices.
Spezifikationen
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Nutzlänge:
    250 mm
  • Gesamtlänge:
    365 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.