AuftragsverfolgungKontakt
Closures for headspace vials
Closures for headspace vials
Certified headspace screw caps, aluminium, PTFE/silicone, Silber, 18 mm
Artikelnr. HEWL5190-3986
Anbieter:   Agilent
Closures for headspace vials
Artikelnr. HEWL5190-3986
Anbieter:  Agilent
Closures for headspace vials
Closures for headspace vials
Certified headspace screw caps, aluminium, PTFE/silicone, Silber, 18 mm
Preis
193,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Verschlussgröße:
    18 mm
  • Septum:
    PTFE/silicone
  • Bezeichnung:
    Certified headspace screw caps, aluminium
  • Seq:
    01
  • Verschluss-Farbe:
    Silber