AuftragsverfolgungKontakt
Fläschchen
Vials, with write on label, 2,00 ml, Braun, Nein
Artikelnr. HEWL5190-6115
Anbieter:   Agilent
Fläschchen
Artikelnr. HEWL5190-6115
Anbieter:  Agilent
Fläschchen
Fläschchen
Vials, with write on label, 2,00 ml, Braun, Nein
Preis
3 230,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Kapazität:
    2,00 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Vials, with write on label
  • Seq:
    07