Kapillarsäulen, GS-CarbonPLOT
7890/6890 LTM-Modul, Kapillar, GS-CarbonPLOT, 3,00 µm, 0,32 mm, 30 m
Artikelnr. HEWL113-3133LTM
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Säulen eignen sich ideal für GC/MS.
- Hohe Stabilität, stationäre Phase mit Kohlenstoffschicht
- Einzigartige Selektivität für anorganische und organische Gase
- Erweiterte Temperaturgrenze von 360 ºC
- Die Retentionsstabilität wird durch Wasser nicht beeinträchtigt
Gebundene, monolithische Kohlenstoffschicht.
Ähnliche Phasen: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
Spezifikationen
- Säulenform:Kapillar
- Schichtdicke:3,00 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Bezeichnung:7890/6890 LTM-Modul
- Länge:30 m
- Seq:166
- Phase:GS-CarbonPLOT