Sterilisation indicator tapes
Steam sterilisation adhesive tape, 13 m, 19 mm
Artikelnr. DELT191223
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Sterilisation indicator tapes for steam autoclave.
According to models tape has printed on it as CONTAMINATED or batch, con. (control) and date. After sterilisation to +121 °C the word STERILISED appears.
Spezifikationen
- Breite:19 mm
- Bezeichnung:Steam sterilisation adhesive tape
- Länge:13 m
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.