Rundkanister
50 L, Natur, B83, Mit Tragegriffen, autoklavierbar, 380×380×680 mm
SCTV107730
: S.C.A.T.
SCAT Rundkanister sind aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach an der HPLC-Anlage stationiert und mit SCAT SafeyWasteCaps ausgestattet werden.
- Werden entweder aus robustem HDPE oder PP gefertigt und sind somit gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel beständig
- In den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83 erhältlich
- Die Füllkapazitäten reichen von sehr kompakten 2 L über 4 L, 10 L, 25 L, 50 L bis hin zu 60 L für die Sammlung von großen Lösungsmittelmengen
- Viele individuelle Ausstattungsmerkmale wie Tragegriffe, Handgriffe oder Messskalen, die eine sichere Handhabung der Gefahrstoffe gewährleisten
SCAT-Rundkanister sind eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen SCAT-Kanistern, um eine physikalische Trennung von Lösungsmitteln zu gewährleisten und eine Vermischung von gefährlichen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Gewinde:B83
- Typ:Mit Tragegriffen, autoklavierbar
- Kapazität:50 L
- Farbe:Natur
- Seq:07
- B×T×H:380×380×680 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.