Sicherheitsschuhe Clean & White CL 20, S2, Gr. 36 nach EN ISO 20345, mit Ergo-Tex Funktionsfutter, Oberflächenmaterial: Waterproofleder, Weite: 12, Farbe: Weiss, 1 * 1 PAAR
Artikelnr. ATLA87536/W12
Lieferant: ATLAS - the shoe company
Frequently Bought Together