M Stand for Bio-bin® Boxes
M stand for 30 l Bio-bin® boxes, stainless steel, for floor use
Artikelnr. ECONEXBBMS30.0
Anbieter: ECONIX LTD
Springe zu:
Product Details & Documents
These stainless steel stands were designed to allow the 2, 5 and 30 Litre Bio-bin® boxes to tilt at approximately 15 degrees to allow easy filling for tall thin items e.g. pipettes.
- Allow the user to see the contents easily while helping to prevent overfilling and also 'wigwamming' of items
- Small stand for 2 and 5 L boxes is ideal for use on work benches
- Larger 30 L M stand is perfect for floor use
Spezifikationen
- Bezeichnung:M stand for 30 l Bio-bin® boxes, stainless steel, for floor use
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



